Přeskočit na
20739
Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
750N, volume 0.5 mL, needle size 22 ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
Synonyma:
Hamilton® Syringe 750N 500UL
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 110,00 Kč
O této položce
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
2 110,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80800
needle L
51 mm (2 in.)
volume
0.5 mL
General description
Hamilton® syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange during GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
Application
It has been used to inject fuel with controlled flow into the heated gas flow produced by ‘‘doped flame′′ system to measure the soot formation of laminar diffusion flames, thereby avoiding damage of Controlled evaporator mixer.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
207382073526228
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 2)
material
stainless steel needle (point style 1)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
43 mm (1.71 in.)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
feature
needle type N (cemented needle), point style 1
volume
0.5 mL
volume
250 μL
volume
25 μL
volume
10 μL
manufacturer/tradename
Hamilton 80800
manufacturer/tradename
Hamilton 80700
manufacturer/tradename
Hamilton 80400
manufacturer/tradename
Hamilton 80395
Still not finding the right product?
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Investigation of the effect of molecular structure on sooting tendency in laminar diffusion flames at elevated pressure.
Zhou, Lei, et al.
Combustion and Flame, 161.10, 2669-2677 (2014)
Don P. Wolf
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 192 -192 (2012)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
2073904061832873299