Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 3 470,00 Kč |
O této položce
3 470,00 Kč
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22s ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80700
needle L
51 mm (2 in.)
volume
250 μL
General description
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 1) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22s ga (bevel tip) | needle size 22 ga (bevel tip) | needle size 23s ga (cone tip) |
| manufacturer/tradename Hamilton 80700 | manufacturer/tradename Hamilton 80400 | manufacturer/tradename Hamilton 80800 | manufacturer/tradename Hamilton 80395 |
| volume 250 μL | volume 25 μL | volume 0.5 mL | volume 10 μL |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 43 mm (1.71 in.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 331457-25G | 04061832993584 |
| 20738 | 04061838347039 |