Stříkačky Hamilton
Skleněné injekční stříkačky Hamilton poskytují nejvyšší možný výkon pro spolehlivé analýzy díky kvalitním materiálům a kvalifikovanému zpracování. Nabízejí nejširší sortiment standardních a zakázkových stříkaček. Stříkačky Hamilton jsou vyráběny tak, aby byla zajištěna přesnost v rozmezí ±1 % jmenovitého objemu a přesnost v rozmezí 1 %, měřeno na 80 % celkového objemu stupnice. Konstrukce rozměrů válce a pístu zaručuje vysokou úroveň přesnosti a preciznosti.
Přečtěte si více informací o
Plynotěsné stříkačky Hamilton
Plynotěsné stříkačky jsou určeny k dávkování kapalin i plynů a vyznačují se těsností, kterou vytváří přesně opracovaný hrot pístu z PTFE. Těsné uchycení hrotu zajišťuje účinné čištění válce stříkačky, čímž se eliminují veškeré zbytky vzorku. Tato vlastnost je užitečná při práci s různorodými vzorky, protože minimalizuje riziko tvorby usazenin, které by mohly způsobit zaseknutí pístu. Tato řada stříkaček je ideální pro dávkování objemů od 100 μl do 100 ml.
Mikrolitrové stříkačky Hamilton
Mikrolitrové stříkačky jsou speciálně navrženy pro použití s kapalinami a jsou vybaveny ručně nasazeným pístem z nerezové oceli a jemně vrtaným tělem stříkačky. Tyto stříkačky jsou ideální pro manipulaci s homogenními vzorky, které nemají tendenci se srážet nebo spojovat se sklem.
Stříkačky Hamilton TLC
Injekční stříkačky pro tenkovrstvou chromatografii (TLC) mají jehly potažené vrstvou PTFE v délce 3/4" počínaje špičkou. Tento povlak snižuje povrchové napětí mezi jehlou a kapalinou, takže je ideální pro reprodukovatelné nanášení vzorku. Injekční stříkačka TLC se dodává ve dvou variantách: buď jako cementovaná jehla (SNTLC), nebo jako náhradní jehla, kterou lze nasadit do standardní stříkačky s odnímatelnou jehlou (RN).
Stříkačky Hamilton SampleLock
Se stříkačkami Hamilton SampleLock můžete bezpečně odebírat, skladovat, přepravovat a analyzovat kapalné nebo plynné vzorky, protože zabraňují ztrátám odpařováním a kontaminaci prostředí. Tyto stříkačky jsou nabízeny v různých velikostech, od 50 μl do 100 ml. Tyto stříkačky jsou vybaveny otočným ventilem bez námahy a pozitivním zadním dorazem, který účinně zabraňuje ztrátě vzorku a vyfouknutí pístu. Ventil SampleLock je navíc vybaven volitelnými adaptéry se závitem samec luer a samice luer lock, což zajišťuje kompatibilitu s různými konektory a šroubeními.