Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 5 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 715,00 Kč | |
| 100 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 942,00 Kč | |
| 500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 440,00 Kč | |
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 140,00 Kč |
O této položce
715,00 Kč
Název produktu
Acetaldehyde, ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
biological source
synthetic
Quality Level
vapor density
1.52 (vs air)
vapor pressure
14.63 psi ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
365 °F
expl. lim.
60 %
refractive index
n20/D 1.332 (lit.)
bp
21 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
density
0.785 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC=O
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99% (GC) | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| refractive index n20/D 1.332 (lit.) | refractive index n20/D 1.332 | refractive index - | refractive index n20/D 1.332 (lit.) |
| bp 21 °C (lit.) | bp 21 °C (lit.) | bp 20.4 °C/1013 hPa | bp 21 °C (lit.) |
| mp −125 °C (lit.) | mp −125 °C (lit.) | mp -123 °C | mp −125 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-38.0 °F - closed cup
flash_point_c
-38.89 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-07-0
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
The aldol condensation reaction is an organic reaction introduced by Charles Wurtz, who first prepared the β-hydroxy aldehyde from acetaldehdye in 1872.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| VT000716-10EA | 04061842028894 |
| VT000716-1VL | 04061842028900 |
| 211478-25G | 04061838771810 |
| 00071-5ML | 04061838601926 |
| 00071-500ML | 04061837367717 |
| 00071-1L | 04061837367694 |
| 00071-100ML | 04061837367687 |
| 00071-500ML-IN | 04061837367724 |