Přeskočit na
8.00004
Acetaldehyde
for synthesis
Synonyma:
Acetaldehyde, Ethanal, Acetic Aldehyde, Ethyl Aldehyde
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 010,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 770,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 980,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 650,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2H4O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
44.05
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
200-836-8
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
20.4 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
1006 hPa ( 20 °C)
1 010,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor pressure
1006 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
140 °C
expl. lim.
4-57 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
20.4 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
transition temp
flash point -20 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=CC
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Acetaldehyde is an organic compound and one of the significant aldehydes. Acetaldehyde is employed to produce acetic anhydride, acetic acid, cellulose acetate, pyridine derivatives, pentaerythritol, peracetic acid, and terephthalic acid. Furthermore, it is used as a solvent.
Application
Acetaldehyde is used as a raw material to synthesis acetal(1,1-dimetoxyethane) using Smopex 101 fibres catalyst.
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 5°C/ 4°C): 0.798 - 0.801
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
00071W20033600070
description
for synthesis
description
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
description
natural, FG
description
puriss. p.a., anhydrous, ≥99.5% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300, 400
Quality Level
200
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
grade
synthesis grade
grade
-
grade
FG, Halal, Kosher, natural
grade
anhydrous, puriss. p.a.
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-123 °C
mp
−125 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
autoignition temp.
140 °C
autoignition temp.
365 °F
autoignition temp.
365 °F
autoignition temp.
365 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaldehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-38.0 °F - closed cup
flash_point_c
-38.89 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-07-0
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)