Přeskočit na
WBKLS
Immobilon Western Chemiluminescent HRP Substrate
Immobilon Western HRP Substrate provides high sensitivity for Chemiluminescent detection in western or dot/slot/spot blotting applications on both PVDF and nitrocellulose membranes, and is compatible with all commonly used buffers and blocking reagents.
Synonyma:
HRP substrate, chemiluminescent detection substrate, detection substrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
2 x 25 mL
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
2 240,00 Kč
2 x 50 mL
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
3 760,00 Kč
2 x 250 mL
Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
11 600,00 Kč
O této položce
UNSPSC Code:
41116010
NACRES:
NB.22
eCl@ss:
42029053
2 240,00 Kč
Odhaduje se, že bude odesláno dnespodrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
conjugate
peroxidase conjugate
Quality Level
packaging
pkg of 250 mL Luminol, pkg of 250 mL Peroxide solution
manufacturer/tradename
Immobilon®
technique(s)
western blot: suitable
membrane area
5000 cm2 , membrane coverage
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
General description
Immobilon Western HRP Substrate is compatible with all commonly used buffers and blocking reagents and provides high sensitivity for chemiluminescent detection in western or dot/slot/spot blotting applications on both PVDF and nitrocellulose membranes.
Application
Immobilon Western Chemiluminescent HRP Substrate is suitable for western blotting.
Legal Information
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
WBULS0500WBLUCWBULS0100
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
detection method
chemiluminescent
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
manufacturer/tradename
Immobilon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Luminata
manufacturer/tradename
-
packaging
pkg of 250 mL Luminol, pkg of 250 mL Peroxide solution
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Skladovací třída
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 2
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Protokol pro přípravu vzorků pro buněčnou lýzu a účinnou extrakci proteinů z kultivovaných tkání a buněk pro následnou Western blotting.
Na této stránce jsou uvedeny a popsány tři protokoly pro stripování a reprobování membrány Western blotu.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Zobrazit všechny protokoly
Sortimentní položky
The possible causes and potential remedies for challenges encountered dot/slot blotting, which uses vacuum filtration to transfer protein onto a microporous membrane.
A discussion of factors affecting observed vs. calculated molecular weight in gel electrophoresis and western blotting.
Související obsah
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Elizabeth I Vink et al.
Virology, 422(2), 317-325 (2011-11-30)
The adenovirus E4-ORF3 protein promotes viral replication by relocalizing cellular proteins into nuclear track structures, interfering with potential anti-viral activities. E4-ORF3 targets transcriptional intermediary factor 1 alpha (TIF1α), but not homologous TIF1β. Here, we introduce TIF1γ as a novel E4-ORF3-interacting
Nicolas Bidère et al.
Nature, 458(7234), 92-96 (2009-01-02)
The transcription factor NF-kappaB is required for lymphocyte activation and proliferation as well as the survival of certain lymphoma types. Antigen receptor stimulation assembles an NF-kappaB activating platform containing the scaffold protein CARMA1 (also called CARD11), the adaptor BCL10 and
Novel irreversible epidermal growth factor receptor inhibitors by chemical modulation of the cysteine-trap portion.
Carmi, Caterina, et al.
Journal of medicinal chemistry, 53, 2038-2050 (2010)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
WBKLS005008436037125140
WBKLS010008436037125102
WBKLS050004053252616754
Questions
  1. What is hydrogen peroxide concentration in Immobilon Western Chemiluminescent HRP Substrate, WBKLS0500?
    1 answer
    1. The concentration of the Hydrogen Peroxide component is considered proprietary, but has been optimized for use with the Luminol Reagent. Equal volumes of each component are required, as indicted in the table below.
      Please see the link below to review additional information available in the product user guide:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/865/668/p36599.pdf