Přeskočit na
RSB
READYBLUE® PROTEIN GEL STAIN
Synonyma:
protein gel stain, protein stain
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
30 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
505,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 400,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105322
505,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
quality
MQ100
Quality Level
technique(s)
protein staining: suitable
General description
ReadyBlue® Protein Gel Stain is a rapid and sensitive colloidal Coomassie stain for polyacrylamide gels. The stain is provided as a ready-to-use solution, allowing for a fast and simplified protocol. No prior fixing step is necessary.
  • Colorimetric or IR fluorescence (800 nm) imaging
  • Reusable up to 3 times
  • No organic solvents or phosphoric acid
  • Compatible with mass spectrometry
  • Room temperature storage—it′s ready when you are
Application
Protein gel stain
Preparation Note
Store ReadyBlue® Protein Gel Stain at room temperature. Protect From Light.
Legal Information
READYBLUE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
G1041S4942S5692
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
quality
MQ100
quality
-
quality
-
quality
-
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Vitronektin může podporovat adhezi buněk prostřednictvím vazby na různé integráty a další proteoglykany. Tento protokol je určen k potažení 96jamkové destičky a jiných povrchů.
Protokol pro přípravu vzorků pro buněčnou lýzu a účinnou extrakci proteinů z kultivovaných tkání a buněk pro následnou Western blotting.
Protocol for sample preparation for cell lysis and efficient protein extraction from cultured tissues and cells for subsequent Western blotting.
Zobrazit všechny protokoly
Sortimentní položky
Identifikujte příčiny a způsoby řešení problémů při přípravě vzorků SDS-PAGE a optimalizujte podmínky elektroforézy.
Možné příčiny a potenciální řešení problémů, které se vyskytují při technice imunoprecipitace-Western blot, která se skládá z lýzy buněk, tvorby komplexu protilátka-antigen (imunitní), precipitace imunitních komplexů a analýzy metodou Western blot.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Zobrazit všechny články
Související obsah
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
RSB-30ML04061841447351
RSB-1L04061841447344