Přeskočit na
G1041
EZBlue Gel Staining Reagent
Synonyma:
protein gel stain, protein stain
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 140,00 Kč
3.8 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
14 200,00 Kč
12 070,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105300
3 140,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
technique(s)
protein staining: suitable
Quality Segment
storage temp.
2-8°C
General description
Convenient, sensitive, and safe, EZBlue Coomassie Brilliant Blue G-250 colloidal protein stain improves protein electrophoresis results while significantly reducing staining time. Conveniently packaged, EZBlue requires no messy weigh-ups or additions of methanol or acid. As a colloidal stain, it reacts only with proteins, not the gel itself. Background staining is reduced, so protein bands can be visualized almost immediately. No destaining step is required, although a water wash may intensify bands and clarify the background. Most impressively, EZBlue is extremely sensitive, detecting as little as 5 ng of protein.
Application
EZBlue Gel Staining Reagent has been used as a staining reagent in sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE).
Features and Benefits
  • Premixed solution eliminates the time and effort required to prepare the stain
  • Increased sensitivity ensures that low abundance proteins can be detected (as little as 5 ng)
  • Rapid reaction significantly reduces the amount of time required to stain and rinse
  • No solvent waste so you save time and money by eliminating hazardous material disposal
Other Notes
A ready-to-use Brilliant Blue G-250 based protein stain for "one step" ultrasensitive detection on polyacrylamide gels and PVDF membranes.
Legal Information
EZBlue is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
RSBS4942S5692
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
technique(s)
protein staining: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
pictograms
Health hazardCorrosion
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)