Přeskočit na
MWTS
mPAGE® Mini Wet Transfer System
for transfer of proteins from a mini acrylamide gel to blotting membrane, accommodates two wet transfer cassettes
Synonyma:
transfer device, wet transfer system
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 ea
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
18 300,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105311
18 300,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
AC/DC input
100 watts (maximum power limit), 300 V (maximum voltage limit)
packaging
pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
70 °C ambient temp. limit
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
L × W × H
16 cm × 12 cm × 18 cm
buffer volume
1255 mL , Wet transfer module with freezer pack, 1405 mL , Wet transfer module without freezer pack
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
General description
The mPAGE® Mini Wet Transfer System accommodates two gel holder cassettes for electrophoretic transfer of proteins from mini gels to PVDF or nitrocellulose blotting membrane using mPAGE® Transfer Buffer or a compatible transfer buffer.
Other Notes
The system includes the following components:
  • mPAGE® Tank Lid with Electrode Cables (1)
  • mPAGE® Replacement Tank (1)
  • mPAGE® Blot Cassette (1)
  • mPAGE® Blot Cassette Clips (2)
  • mPAGE® Macroporous Sponge (5)
  • mPAGE® Freezer Pack (2)
  • mPAGE® Mini Wet Transfer Module (1)
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
MWTMMWTCBLSP5
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System.
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
packaging
pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 5 packs
tank L × W × H
17 cm × 13 cm × 15.5 cm
tank L × W × H
-
tank L × W × H
-
tank L × W × H
-
L × W × H
16 cm × 12 cm × 18 cm
L × W × H
-
L × W × H
-
L × W × H
-
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
buffer volume
1255 mL , Wet transfer module with freezer pack, 1405 mL , Wet transfer module without freezer pack
buffer volume
-
buffer volume
-
buffer volume
-
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes with the mPAGE® Lux Casting System. Find simpler, safer gel casting methods.
Obnovte svůj pracovní postup při odlévání gelů pomocí gelů SDS-PAGE připravených k okamžitému použití za pouhé 3 minuty s odlévacím systémem mPAGE® Lux. Objevte jednodušší a bezpečnější metody odlévání gelů.
Související obsah
We get it. Westerns can be a pain in the blot, and we’ve certainly made our share. So, share with us your ugly blots and receive a surprise! And while we can’t tell you what it is – that would spoil the surprise - except that it will spark creativity in the lab.