Přeskočit na
BLSP5
mPAGE® Macroporous Sponge, 5pk
replacement part for mPAGE® Mini Wet Transfer System
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
5 ea
K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
401,00 Kč
O této položce
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
41105305
401,00 Kč
K dispozici k odeslání DNESpodrobné informace
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
packaging
pkg of 5 packs
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
General description
The mPAGE® Macroporous Sponge, 5pk, is a replacement part for the mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS).
The mPAGE® Mini Wet Transfer System (MWTS) accommodates two gel holder cassettes for electrophoretic transfer of proteins from mini gels to PVDF or nitrocellulose blotting membrane using mPAGE® Transfer Buffer or a compatible transfer buffer.
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
MWTMMWTCMWTS
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System
compatibility
for use with mPAGE® Mini Wet Transfer System.
compatibility
for use with mPAGE® Mini Gel Tank
packaging
pkg of 5 packs
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 pack
packaging
pkg of 1 system, pkg of 1 ea ( for transferring up to 2 gels)
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
immunoblotting: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
technique(s)
immunoblotting: suitable, western blot: suitable