Přeskočit na
1707894
USP
Valacyclovir Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
4-(Dimethylamino)pyridine, N,N-Dimethylpyridin-4-amine, DMAP
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
50 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
33 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C7H10N2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
122.17
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
110354
33 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard
API family
valacyclovir
manufacturer/tradename
USP
mp
108-110 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CN(C)c1ccncc1
InChI
1S/C7H10N2/c1-9(2)7-3-5-8-6-4-7/h3-6H,1-2H3
InChI key
VHYFNPMBLIVWCW-UHFFFAOYSA-N
General description
Valacyclovir Related Compound G, also called as 4-(Dimethylamino)pyridine (DMAP) is an excellent catalyst for acylation of hindered alcohols and in chemical transformations. It is highly nucleophilic in nature.
Application
A highly efficient catalyst for acylation reactions
Valacyclovir Related Compound G USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monograph such as Valacyclovir Hydrochloride
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR2925Y0001099107700
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
reagent grade
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
format
neat
format
-
format
neat
format
-
mp
108-110 °C (lit.)
mp
108-110 °C (lit.)
mp
108-110 °C (lit.)
mp
108-110 °C (lit.)
API family
valacyclovir
API family
valacyclovir
API family
valacyclovir
API family
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Valacyclovir Related Compound G
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
target_organs
Nervous system
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
255.2 °F
flash_point_c
124 °C
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
Configurationally Stable Biaryl Analogues of 4-(Dimethylamino) pyridine: A Novel Class of Chiral Nucleophilic Catalysts.
Spivey, Alan C., et al.
The Journal of Organic Chemistry, 64.26, 9430-9443 (1999)
Bryan Hoang et al.
International journal of pharmaceutics, 471(1-2), 224-233 (2014-05-24)
Docetaxel (DTX) remains the only effective drug for prolonging survival and improving quality of life of metastatic castration resistant prostate cancer (mCRPC) patients. Despite some clinical successes with DTX-based therapies, advent of cumulative toxicity and development of drug resistance limit
Masahiro Murakami et al.
Acta biomaterialia, 10(11), 4723-4729 (2014-07-20)
The objective of this study is to design a drug delivery system (DDS) for the in vivo promotion of macrophage recruitment. As the drug, a water-insoluble agonist of sphingosine-1-phosphate type 1 receptor (SEW2871) was selected. SEW2871 (SEW) was water-solubilized by
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
1707894-50MG04061833855775