Přeskočit na
8.22338
Sulfanilic acid
for synthesis
Synonyma:
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
667,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 870,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7NO3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
173.19
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-482-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
Form:
solid
Grade:
synthesis grade
667,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Level
assay
≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
>400 °C
potency
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
solubility
water: 10 g/L at 20 °C
density
1.485 g/cm3 at 25 °C
bulk density
620 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR14192519171.00686
grade
synthesis grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
assay
≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
assay
-
assay
98.0-102.0% (ACS specification), 99%
assay
≥99.0-102.0% (acidimetric)
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
form
solid
form
-
form
powder
form
solid
solubility
water: 10 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
solubility
water: 10 g/L at 20 °C
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
121-57-3
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
822338905004027269136864
822338010004022536489711
822338100004022536489728