Hlavní dokumenty
1.00686
Supelco
Sulfanilic acid
GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7NO3S
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
173.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
204-482-5
NACRES:
NB.21
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. Ph. Eur.
assay
≥99.0-102.0% (acidimetric)
form
solid
autoignition temp.
>400 °C
potency
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
288 °C (decomposes)
solubility
water: 10 g/L at 20 °C
density
1.485 g/cm3 at 25 °C
bulk density
620 kg/m3
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Modified Gas Chromatographic Analysis: Tricaprin solution is employed in modified gas chromatographic methods to determine monoacylglycerol and diacylglycerol contents in edible fats and oils, enhancing the accuracy and efficiency of lipid profiling in food science (Satou et al., 2017).
  • Emulsification of Various Triglycerides: Tricaprin solution is also integral in research studying the emulsification properties of various triglycerides using dialkylphosphatidylcholine and egg yolk lecithin, which is pivotal for understanding and improving food emulsifiers and pharmaceutical excipients (Nii and Ishii, 2005).
  • Enzyme Properties in Biotechnology: Additionally, Tricaprin is utilized in the study of lipase properties from Pseudomonas fragi, contributing to biotechnological applications in enzyme engineering and industrial enzyme applications (Lu and Liska, 1969).
Analysis Note
Assay (acidimetric): 99.0 - 102.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Matter insoluble in sodium carbonate solution: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Nitrite (NO₂): ≤ 0.5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.01 %
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)