Přeskočit na
251917
Sulfanilic acid
ACS reagent grade, 99%, powder
Synonyma:
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 150,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 090,00 Kč
500 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 100,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
4-(H2N)C6H4SO3H
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
173.19
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
204-482-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
908765
Assay:
98.0-102.0% (ACS specification), 99%
Form:
powder
1 150,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Sulfanilic acid, ACS reagent, 99%
grade
ACS reagent
Quality Segment
assay
98.0-102.0% (ACS specification), 99%
form
powder
ign. residue
≤0.01%
mp
>300 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.002%, nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.01%
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
InChI key
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Application
The diazonium salt of sulfanilic acid may be used in the preparation of azo dyes such as o-anisaldehyde, orange I and orange II. It may also be used in the preparation of 2,6-dibromoaniline via bromination followed by desulfonation.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHR14198609039441
description
ACS reagent, 99%
description
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
description
puriss. p.a., ≥99.0% (T)
description
suitable for microbiology
assay
99%, 98.0-102.0% (ACS specification)
assay
-
assay
≥99.0% (T)
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
-
form
powder
form
-
form
powder or crystals
form
-
grade
ACS reagent
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
puriss. p.a.
grade
-
ign. residue
≤0.01%
ign. residue
-
ign. residue
≤0.01% (as SO4)
ign. residue
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sulfanilic acid
Piktogramy
Exclamation mark
Výstražné slovo
Warning
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 1
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
PPE (osobní ochranné prostředky)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?