Přeskočit na
8.22271
Dichloromethane
EMPLURA®
Synonyma:
DCM, Methylene chloride, Methylene dichloride, Methylene chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
563,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
995,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 390,00 Kč
190 L
Očekávané datum odeslání18. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o.
34 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CH2Cl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.93
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-838-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
563,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: Glass bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
22 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.0020%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
solubility
20 g/L
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-25°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Analysis Note
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.323 - 1.326
Evaporation residue: ≤ 0.0020 %
Water: ≤ 0.10 %
Stabilized with 2-Methyl-2-buten
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.060491.060501.00668
Dichloromethane EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.06049
Dichloromethane
assay
≥99% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
Quality Level
100
solubility
20 g/L
solubility
20 g/L
solubility
20 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
22 %
expl. lim.
22 %
expl. lim.
22 %
expl. lim.
22 %
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk
WGK 2
pictograms
Health hazardExclamation mark
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-09-2
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
822271100004022536487205
822271902504022536487236
822271919004022536944173
822271250004022536487212