Přeskočit na
1.00668
Dichloromethane
for gas chromatography MS SupraSolv®
Synonyma:
DCM, Methylene dichloride, Methylene chloride
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 690,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CH2Cl2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
84.93
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
200-838-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
GC/MS: suitable
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
1 690,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
agency
suitable for EPA 1613
Quality Level
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
22 %
technique(s)
GC/MS: suitable
impurities
≤0.01% Water
evapn. residue
≤5.0 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
SupraSolv® MS is dedicated for use in gas chromatography coupled with mass spectrometric detection. SupraSolv® solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimum signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Application
Used for extraction and GC analysis using MS detection.
Also used for the analyses of:
  • polychlorinated dibenzodioxins and polychlorinated dibenzofurans (PCDD/F) in food and water samples
  • polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in food
Analysis Note
Evaporation Number: 1.9
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.060441.06454320269
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
GC/MS: suitable
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.5%
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
1223 °F
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-09-2
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Sortimentní položky
GC-MS method detects nitrosamines in Valsartan tablets, meeting US FDA guidelines for pharmaceutical quality control.
Související obsah
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
100668100004027269317102
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I don't see the type of packaging listed. Is this product available in a glass bottle?
    1 answer
    1. Yes, this product is packaged in glass bottles.