Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
2.5 L | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 1 810,00 Kč |
10 L | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 6 930,00 Kč |
25 L | K dispozici k odeslání DNESodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 11 700,00 Kč |
190 L |
O této položce
Quality Segment
agency
BP, NF, Ph. Eur.
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
expl. lim.
22 %
technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
solubility
20 g/L
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) API processing | polymorph screening: suitable | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) GC/MS: suitable |
| agency BP, Ph. Eur., NF | agency reag. ISO, reag. Ph. Eur. | agency suitable for EPA 1613 | agency suitable for EPA 1613 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) |
| solubility 20 g/L | solubility 20 g/L | solubility 20 g/L | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dichloromethane
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 2
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
75-09-2
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..