Přeskočit na
8.22256
Aniline
for synthesis
Synonyma:
Aniline, Aminobenzene, Phenylamine, Benzenamine
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
461,00 Kč
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 560,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C6H7N
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
93.13
UNSPSC Code:
12352116
EC Index Number:
200-539-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
184 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.5 hPa ( 20 °C)
461,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.5 hPa ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
540 °C
potency
840 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.2-11 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L in H2O)
bp
184 °C/1013 hPa
mp
-6.2 °C
transition temp
flash point 76 °C
solubility
36 g/L
density
1.02 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Application
  • One pot conversion of phenols and anilines to aldehydes and ketones: Exploiting α gem boryl carbanions, this study offers a method compatible with a diverse range of phenols and anilines, facilitating simpler synthetic pathways in organic chemistry (Das et al., 2024).
  • In-silico-assisted derivatization of triarylboranes: This research discusses a catalytic method for the reductive alkylation of aniline-derived amino acids, improving functional-group compatibility in peptide modification (Hisata et al., 2024).
  • C–heteroatom coupling with electron-rich aryls: Utilizing nickel catalysis and light, this method enhances the synthesis of anilines and aryl ethers, contributing to more efficient organic synthesis processes (Cornella et al., 2024).
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.020 - 1.022
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.01261PHR2346132934
Aniline for synthesis
Sigma-Aldrich
8.22256
Aniline
Aniline for analysis EMSURE®
Supelco
1.01261
Aniline
Aniline Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2346
Aniline
Aniline ReagentPlus®, 99%
Sigma-Aldrich
132934
Aniline
grade
synthesis grade
grade
reagent grade
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
99%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
36 g/L
solubility
36 g/L
solubility
-
solubility
water: soluble
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
540 °C
autoignition temp.
540 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
1139 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
62-53-3
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
822256100004022536486444
822256500004022536486451
822256010004022536486437
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?