Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 120,00 Kč |
1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 880,00 Kč |
2.5 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 4 000,00 Kč 3 000,00 Kč |
18 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 24 200,00 Kč |
O této položce
1 120,00 Kč
Název produktu
Aniline, ReagentPlus®, 99%
vapor density
3.22 (185 °C, vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.7 mmHg ( 25 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
99%
form
liquid
autoignition temp.
1139 °F
expl. lim.
11 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.586 (lit.)
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L)
bp
184 °C (lit.)
mp
−6 °C (lit.)
solubility
water: soluble
density
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, 99% | description for analysis EMSURE® | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| assay 99% | assay ≥99.5% (GC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility water: soluble | solubility 36 g/L | solubility - | solubility - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| expl. lim. 11 % | expl. lim. 1.2-11 % (v/v) | expl. lim. - | expl. lim. 11 % |
| bp 184 °C (lit.) | bp 184 °C/1013 hPa | bp - | bp 184 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aniline
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
target_organs
Blood
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
158.0 °F - closed cup
flash_point_c
70 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?