Vybrat velikost
| Vám/SKU | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
500 mg | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 14 900,00 Kč |
O této položce
14 900,00 Kč
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1036110
API family
aniline
form
liquid
packaging
pkg of 500 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
InChI key
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description ACS reagent, ≥99.5% | description ReagentPlus®, 99% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade ACS reagent | grade - | grade pharmaceutical primary standard |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical |
| API family aniline | API family - | API family - | API family aniline |
| agency traceable to USP 1036110 | agency - | agency - | agency USP |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Aniline
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Cílové orgány
Blood
Skladovací třída
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
158.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
70 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
62-53-3
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?