Přeskočit na
8.08803
Zinc(II) acetylacetonate
for synthesis
Synonyma:
Zinc(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)zinc(II), Bis(2,4-pentanedionato) zinc(II)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 120,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14O4Zn
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
263.61
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
237-860-3
NACRES:
NA.22
Form:
powder
2 120,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
580 °C
pH
10 (20 °C, 4 g/L in H2O)
bp
129-131 °C/13 hPa
mp
124-126 °C
solubility
6.9 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zn+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Zn/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI key
NHXVNEDMKGDNPR-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (ex Zn): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
8.089158.027128.08305
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
6.9 g/L
solubility
14 g/L
solubility
-
solubility
-
bp
129-131 °C/13 hPa
bp
-
bp
160 °C/13 hPa
bp
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
124-126 °C
mp
189-192 °C
mp
245 °C (decomposition)
mp
200 °C
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
808803010004022536401959
Questions
  1. Hello, What is the purity of your product? Thanks, J.
    1 answer
    1. The purity of this product is specified as ≥ 95.0 %. The exact purity result of this product will be lot specific and reported on the certificate of analysis.