Přeskočit na
8.08915
Zirconium(IV) acetylacetonate
for synthesis
Synonyma:
Zirconium(IV) acetylacetonate, Tetrakis(2,4-pentanedionato)zirconium(IV), Tetrakis(acetylacetonato)zirconium(IV)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 220,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C20H28O8Zr
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
487.66
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
241-510-5
NACRES:
NA.22
MDL number:
2 220,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
powder
potency
719 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.2 (20 °C, 4.5 g/L in H2O)
mp
189-192 °C
solubility
14 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Zr+4].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/4C5H7O2.Zr/c4*1-4(6)3-5(2)7;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
3380019188498.08305
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
mp
189-192 °C
mp
-
mp
2700 °C (lit.)
mp
200 °C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
solubility
14 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
bulk density
500 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
500 kg/m3
pH
7.2 (20 °C, 4.5 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
Application
  • New metallo-organic complex of zirconium (IV): A precursor for nano structured ZrO2 (VG Prasanth et al., 2015).
  • Zirconium (IV) acetylacetonate as a ring-opening initiator: Mediating one-step synthesis of biodegradable polyacids (P Dobrzyński et al., 2019).
  • Decomposition insights using synchrotron radiation: Formation of volatile Zr-intermediates (S Grimm et al., 2022).
  • High-performance polymer solar cells: Employing zirconium acetylacetonate film as cathode buffer layer (Z Tan et al., 2014).
  • Preparation of zirconia nanofibers: Using electrospinning and calcination with zirconium acetylacetonate as precursor (VV Rodaev et al., 2019).
Analysis Note
Assay (ex Zr): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 187 °C
Melting range (upper value): ≤ 192 °C
Identity (IR): passes test
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 1
Skladovací třída
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
808915010004022536402031