Merck
8.02712
Copper(II) acetylacetonate
for synthesis
Synonyma:
Copper(II) acetylacetonate, Bis(acetylacetonato)copper(II), Bis(2,4-pentanedionato) copper(II)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C10H14CuO4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
261.76
UNSPSC Code:
12352103
EC Index Number:
236-477-9
NACRES:
NA.22
MDL number:
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor pressure
0.13 hPa ( 163 °C)
Quality Segment
form
powder
bp
160 °C/13 hPa
mp
245 °C (decomposition)
bulk density
200‑400 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cu+2].O=C([C-H]C(=O)C)C.O=C([C-H]C(=O)C)C
InChI
1S/2C5H7O2.Cu/c2*1-4(6)3-5(2)7;/h2*3H,1-2H3;/q2*-1;+2
InChI key
KMOVDRADWUSGIH-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (iodometric): ≥ 99.0 %
Loss on drying: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Copper(II) acetylacetonate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c