Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Očekávané datum odeslání12. května 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 41 800,00 Kč |
O této položce
material
polystyrene plate
agency
according to EP, according to USP
sterility
sterile; irradiated
form
plate
shelf life
9 mo.
feature
rapid transfer port
composition
Soybean Casein Digest Agar
manufacturer/tradename
IsoBag®
packaging
triple packed of
technique(s)
Rapid Sterility Testing: suitable
plate diam.
90 mm
pH
7.1-7.5
solubility
water: soluble
application(s)
air monitoring, environmental
pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
15-25°C
suitability
bacteria, molds, yeasts
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) Rapid Sterility Testing: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| agency according to EP, according to USP | agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP |
| sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated |
| feature rapid transfer port | feature rapid transfer port | feature rapid transfer port | feature rapid transfer port |
| packaging triple packed of | packaging single packed of | packaging pkg of 80 plates | packaging pkg of 80 plates |
| suitability bacteria, yeasts, molds | suitability bacteria, molds, yeasts | suitability bacteria, fungi | suitability bacteria, fungi |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Sortimentní položky
IsoBag® ease the environmental monitoring workflow in aseptic production isolator
Související obsah
Řešení pro monitorování prostředí zajišťují spolehlivost čistých prostor pomocí produktů pro monitorování mikrobiálního vzduchu, plynů, povrchů a osob.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1468140080 | 04054839570094 |