Merck
Tryptický sójový agar
Lahvička na tryptický sójový agar
Tryptic Soy Agar (TSA), známý také jako Trypticase Soy Agar, Soybean Casein Digest Agar nebo CASO (casein peptone soybean flour peptone) Agar je médium používané v kvalitativních postupech k izolaci a kultivaci rychlošířených i nerychlošířených mikroorganismů. Toto živné médium se běžně používá pro testování sterility ke zjištění kontaminace zařízení díky své schopnosti podporovat růst široké škály bakterií a plísní. Navíc nabízí výhodu monitorovacího systému na místě pro zjišťování mikrobiální kontaminace. Slinky tryptického sójového agaru se používají ke kultivaci, uchovávání a přepravě bakteriálních kultur. Toto médium obsahuje kasein a sójové peptony, které dodávají základní dusíkaté sloučeniny (aminokyseliny a peptidy) potřebné pro růst bakterií. Vzhled média je čirý a nažloutlý, s hodnotou pH v rozmezí od 7,1 do 7,5.
TSA pro stanovení počtu aerobních mikroorganismů v ovzduší
Tryptic Soy Agar se používá k růstu a separaci rozsáhlé řady bakterií,
.a href="/CZ/cs/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/microbial-cell-culture/yeasts">kvasinky a plísně. Používá se také k měření celkového počtu aerobních mikrobů ve vzduchu, a to buď pomocí aktivních, nebo pasivních technik monitorování vzduchu, a také k detekci stop kontaminace personálu v izolátorech a čistých prostorách.
Tryptic Soy Agar Contact ICR (Isolator and Clean Room) Plus
Tryptic Soy Agar Contact ICR plus, spolu s γ-ozářenou destičkou připravenou k použití a, tryptic Soy Agar Contact, sterilní destičkou připravenou k použití doplněnou lecitinem, polysorbátem (Tween<.sup>®) 80 k neutralizaci inhibičních látek z čištění, se používají ke stanovení celkového počtu aerobních mikroorganismů na suchých, sanitovaných površích, jakož i ON personálu v nekritických oblastech.
Tryptic Soy Agar Settle Plate, sterilní destička připravená k použití obsahující lecitin, Tween®, histidin a cystein, se používá ke stanovení celkového počtu aerobních mikrobů ve vzorcích obsahujících konzervační látky nebo při testech účinnosti dezinfekčních prostředků.
TSA pro izolaci a kultivaci mikroorganismů
GranuCult®. Tryptic Soy Agar, který je k dispozici ve formě granulí (dehydratovaná kultivační média), je vhodný pro pěstování a izolaci rozmanité škály mikroorganismů vyskytujících se v různých materiálech. Kromě toho se používá ve farmaceutickém průmyslu pro účely kontroly kvality.
Tryptic Soy Agar, Vegitone, je nesterilní univerzální médium neobsahující žádné materiály pocházející ze zvířat (kaseinový pepton je nahrazen rostlinným peptonem) a je nezbytné pro kultivaci rozmanité škály mikroorganismů.
NutriSelect® Plus Tryptic Soy Agar je práškové médium používané v průmyslu i ve výzkumu. Běžně se používá ke kultivaci a izolaci rychlošířených i nerychlošířených mikroorganismů z testovaných vzorků. Toto médium je vhodné pro růst aerobní i anaerobní mikroflóry.
NutriSelect® Prime Tryptic Soy Agar, certifikovaný jako halal a vhodný pro použití v halal a košer certifikovaných procesech, se běžně používá k detekci a izolaci fastidních nebo non-fastidních mikroorganismů z testovaných vzorků. Toto médium je vhodné pro růst aerobní i anaerobní mikroflóry.
Tryptic Soy Agar s LTHTh (Tween® 80, lecitin, histidin a thiosíran sodný), komplexní mikrobiální médium bohaté na živiny a bez inhibitorů, se používá při kultivaci a izolaci choulostivých bakterií, kvasinek a plísní. Tween® 80, lecitin, histidin a thiosíran sodný neutralizují inhibiční látky z čištění, dezinfekce nebo konzervačních prostředků.
Milliflex® Cassette
Milliflex®. Cassette, předplněná tryptickým sójovým agarem, polysorbátem 80 a lecitinem, je médium na bázi agaru připravené k použití (předlitá agarová deska) určené k použití se systémem Milliflex® nebo Milliflex Oasis®. Používá se při testování biologické zátěže a obecné mikrobiologické analýze k posouzení účinnosti sanitačních postupů pro nádoby, zařízení a povrchy, jakož i pro kosmetické výrobky mísitelné s vodou.
NutriSelect® prime Tryptic Soy Agar halal s lecitinem a polysorbátem 80
NutriSelect®. prime Tryptic Soy Agar, certifikovaný jako halal a obsahující lecitin a polysorbát 80, se používá k počítání a detekci aerobních mezofilních mikroorganismů vyskytujících se v kosmetických přípravcích, léčivých přípravcích a výrobcích s konzervačními látkami. Kromě toho se používá k posouzení účinnosti sanitačních postupů pro nádoby, zařízení a pracovní prostory. Lze jej použít v procesech s certifikací Halal a Kosher.
IsoBag® Tryptic Soy Agar Contact
Kontaktuální sáček IsoBag®. Tryptic Soy Agar Contact s lecitinem a Tweenem® je sterilní polyuretanový sáček DPTE beta určený pro rychlý a pohodlný přenos kultivačních médií. Používá se k monitorování povrchu v izolátorech nebo bariérových systémech s omezeným přístupem (RABS).
Agar Strips TC (Total Count)
Agar Strips jsou kultivační média připravená k použití naplněná v pružné podkladové fólii, určená k monitorování okolního vzduchu a stlačených plynů pomocí vzorkovačů vzduchu RCS®.
Contact DC (kontrola dezinfekce)
Envirocheck™ Contact DC se skládá z pružných polštářků potažených tryptickým sójovým agarem, které umožňují semikvantitativní hodnocení mikroorganismů na površích a v kapalinách pro vyhodnocení účinnosti dezinfekce. Klouzek A je potažen agarem CASO pro hodnocení celkového počtu životaschopných (aerobních) mikroorganismů. Sklíčko B je potaženo agarem CASO obsahujícím polysorbát 80, thiosíran sodný, lecitin a histidin, který umožňuje růst bakterií, které mohou být dočasně inhibovány sanitací nebo dezinfekcí, ale zůstávají životaschopné.