Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 20 ea | Očekávané datum odeslání30. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 1 720,00 Kč | |
| 120 ea | Očekávané datum odeslání30. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 10 300,00 Kč |
O této položce
material
polystyrene plate
Quality Level
agency
EP, USP
sterility
irradiated
form
plate
feature
ready-to-use
packaging
pkg of 10 plates Triple packed, box of 120 ea, box of 20 ea
storage condition
protect from light
plate volume × diam.
30 mL × 90 mm
color
light yellow
pH
7.3 ( in H2O)
application(s)
air monitoring, pharmaceutical
compatibility
for use with MAS-100®
storage temp.
2-25°C
suitability
bacteria, fungi
General description
Application
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical | application(s) air monitoring, pharmaceutical |
| form plate | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) | form plate (ready-to-use) |
| packaging pkg of 10 plates Triple packed, box of 20 ea, box of 120 ea | packaging pack of 20-120 plates | packaging - | packaging - |
| agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP | agency EP, USP |
| feature ready-to-use | feature ready-to-use, ICR Settle plate | feature ready-to-use | feature ready-to-use |
| sterility irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated | sterility sterile; irradiated |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tryptic Soy Agar - Ready-to-use Settle Plates
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
Sortimentní položky
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Související obsah
Řešení pro monitorování prostředí zajišťují spolehlivost čistých prostor pomocí produktů pro monitorování mikrobiálního vzduchu, plynů, povrchů a osob.
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1460010120 | 04027269264680 |
| 1460010020 | 04027269264697 |