Přeskočit na
1.19753
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
buffer substance for chromatography LiChropur
Synonyma:
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Sodium monohydrogen phosphate, Sodium phosphate dibasic, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic dihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 340,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Na2HPO4 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
177.99
NACRES:
NB.21
EC Index Number:
231-448-7
UNSPSC Code:
12161703
MDL number:
Assay:
≥99.0% (acidimetric)
Grade:
reagent grade
Form:
solid
2 340,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥99.0% (acidimetric)
form
solid
potency
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
technique(s)
HPLC: suitable
pH
9.0-9.4 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
bulk density
850‑1000 kg/m3
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Analysis Note
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.2
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Self-absorption (215 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.15
Self-absorption (220 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.05
Self-absorption (254 nm; 0.2 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.02
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.370361.2823771645
form
solid
form
solid
form
crystalline
form
crystals
assay
≥99.0% (acidimetric)
assay
-
assay
-
assay
≥98.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
300
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
grade
-
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
mp
-
mp
-
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
density
2.1 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
Still not finding the right product?
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c