Přeskočit na
1.28237
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, USP
Synonyma:
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic dihydrate
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
806,00 Kč
3 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 900,00 Kč
5 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 030,00 Kč
12 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
9 570,00 Kč
25 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
16 800,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Na2HPO4 · 2H2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
177.99
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
806,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Vyžádat vzorek
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
agency
BP, Ph. Eur., USP
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
product line
EMPROVE® EXPERT
form
crystalline
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
InChI key
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate is typically used as a phosphate buffer system component for biomolecule downstream chromatography steps or final liquid formulation. Due to its low microbial and endotoxin limits, di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.370361.0657671643
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
application(s)
diagnostic assay manufacturing
agency
BP, USP, Ph. Eur.
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
BP, Ph. Eur., USP
agency
-
form
crystalline
form
solid
form
solid
form
crystals
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
product line
BioUltra
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
description
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,USP
description
-
description
-
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
128237000304065268832370
128237502504065268832400
128237801204065268833414
128237500104065268832394
128237100104065268832387