Přeskočit na
1.08325
Toluene
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyma:
Toluol, Methylbenzene
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 770,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 360,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 690,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
5 900,00 Kč
5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 860,00 Kč
10 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
12 000,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
21 400,00 Kč
190 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
138 500,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
C6H5CH3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
92.14
UNSPSC Code:
12191501
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
203-625-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635760
Assay:
≥99.9% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
110-111 °C (lit.)
Vapor pressure:
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
1 770,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: Glass bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
3.2 (vs air)
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.000002% As (Arsenic), ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0006 meq/g Alkalinity, ≤0.005% Benzene (GC), ≤0.03% Water, ≤0.5 ppm Chloride (Cl), ≤1 ppm Sulfate (SO4)
evapn. residue
≤0.0005%
color
clearAPHA: ≤10
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
transition temp
flash point 4 °C
solubility
0.52 g/L
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccccc1
cation traces
Ag: ≤0.000002%, Al: ≤0.00005%, Au: ≤0.00001%, B: ≤0.000002%, Ba: ≤0.00001%, Be: ≤0.000002%, Bi: ≤0.00001%, Ca: ≤0.00005%, Cd: ≤0.000005%, Co: ≤0.000002%, Cr: ≤0.000002%, Cu: ≤0.000002%, Fe: ≤0.00001%, In: ≤0.000002%, Li: ≤0.000002%, Mg: ≤0.00001%, Mn: ≤0.000002%, Mo: ≤0.000005%, Ni: ≤0.000002%, Pb: ≤0.00001%, Pt: ≤0.000002%, Sb: ≤0.000002%, Sn: ≤0.00001%, Ti: ≤0.000005%, Tl: ≤0.000005%, V: ≤0.000005%, Zn: ≤0.00001%, Zr: ≤0.000002%
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Application
  • Toluene Detection in Biological Samples Using SPME-GC-MS.: This research presents a method for detecting toluene in biological samples using solid-phase microextraction combined with gas chromatography-mass spectrometry (SPME-GC-MS). The method provides high sensitivity and accuracy, making it suitable for biological monitoring of toluene exposure (Suh et al., 2015).
  • Adsorption Characteristics of Toluene on Metal-Organic Frameworks.: This paper explores the adsorption characteristics of toluene on various metal-organic frameworks (MOFs). The study identifies the most efficient MOFs for toluene adsorption, offering insights for industrial applications in air purification (Zhang et al., 2019).
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.07019TX07351.08389
Toluene for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08325
Toluene
Toluene for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07019
Toluene
Toluene Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Supelco
TX0735
Toluene
Toluene for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.08389
Toluene
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
solubility
0.52 g/L
solubility
-
solubility
0.52 g/L
solubility
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
autoignition temp.
997 °F
autoignition temp.
997 °F
autoignition temp.
997 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
39.9 °F - closed cup
flash_point_c
4.4 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
108-88-3
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Summary application report for analysis of moisture in Crude oil
Související obsah
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Zobrazit všechen související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
108325250004022536102634
108325919004022536102672
108325619004054839628825
108325918504027269128999
108325602504022536102665
108325400004022536971070
108325601004022536102658
108325100004022536102610
108325500504054839421501
108325251104027269046903
108325501104054839387449
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. What is this toluene intended for? Is there toluene, acetone and isopropyl alcohol without chlorine intended for determining organic chlorine in crude oil according to ASTM D4929 by titration?
    1 answer
    1. The product is a research grade solvent. It is not tested for Chlorine content, nor is it guaranteed to be suitable for use in ASTM D4929 testing.
      To seek a product tested for Chlorine content or for suitability for a given ASTM method, please search our website for products by name, then click the product number of interest to view the specification sheet.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?