Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 25 kg | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 31 600,00 Kč | |
| 21 x 25 kg | Odhaduje se, že bude odesláno dnesodAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 381 900,00 Kč |
O této položce
Quality Level
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder
autoignition temp.
390 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
particle size
(see specification)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
General description
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Legal Information
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| application(s) liquid formulation | application(s) liquid formulation | application(s) - | application(s) microbiology |
| agency BP, JP, Ph. Eur., ChP, NF | agency BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur. | agency - | agency - |
| form fine powder | form fine powder | form powder | form solid |
| product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line EMPROVE® ESSENTIAL | product line - | product line - |
| mp 202 °C | mp 202 °C | mp 202 °C | mp 202 °C |
| potency >10000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency >10000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency >10000 mg/kg LD50, oral (Rat) | potency >10000 mg/kg LD50, oral (Rat) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactose monohydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Související obsah
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1081959029 | 04022536947884 |
| 1081959525 | 04022536947891 |