Přeskočit na
1.07660
Lactose monohydrate
for biochemistry
Synonyma:
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
250 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 620,00 Kč
1 kg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 690,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C12H22O11 · xH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
342.30 (anhydrous basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-559-2
NACRES:
NA.79
1 620,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
form
powder
autoignition temp.
390 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
solubility
161 g/L
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
Application
  • Insights into the potential of rheological measurements in development of dry powder inhalation formulations.: Explores the role of lactose monohydrate in the rheological properties of dry powder formulations, emphasizing its significance in developing more efficient and effective inhalable drugs (Almansour et al., 2022 Feb). Link to the article.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.076571.3704547287-U
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
100
solubility
161 g/L
solubility
161 g/L
solubility
161 g/L
solubility
-
form
powder
form
solid
form
powder
form
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
mp
202 °C
mp
202 °C
mp
202 °C
mp
-
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lactose monohydrate
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
107660100004022536093635
107660025004022536093628