Merck
1.07656
Lactose monohydrate
powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, NF
Synonyma:
Lactose monohydrate, Milk sugar, Lactobiose
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
360.32
MDL number:
UNSPSC Code:
12352201
EC Index Number:
200-559-2
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
agency
BP, ChP, JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
fine powder, powder
autoignition temp.
390 °C
potency
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
202 °C
solubility
161 g/L
application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2[C@H](O[C@@H]([C@@H]([C@H]2O)O)O)CO
InChI
1S/C12H22O11/c13-1-3-5(15)6(16)9(19)12(22-3)23-10-4(2-14)21-11(20)8(18)7(10)17/h3-20H,1-2H2/t3-,4-,5+,6+,7-,8-,9-,10-,11+,12+/m1/s1
InChI key
GUBGYTABKSRVRQ-XLOQQCSPSA-N
General description
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Lactose is a commonly used ingredient in food and pharmaceutics. In pharmaceutical applications, lactose has been used primarily for solid oral dosage forms.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Dodržování zásad SVP pomocí programu Emprove®
Urychlete kvalifikaci, zajistěte shodu s předpisy a ušetřete čas s nástrojem Emprove® Dossiers.
Stáhnout Dossiers
Poznámka: budete přeneseni na stránky EmproveSuite.com. Vaše uživatelské jméno a heslo jsou oddělené od stránek SigmaAldrich.com a mohou se lišit.
Zaregistrujte se zdarma a získejte přístup k Emprove® Dossiers během několika minut. Upgradujte svůj plán předplatného a odemkněte si pokročilý a přizpůsobený obsah v Emprove® Suite.
Nenašli jste, co jste hledali? Navštivte stránku nápovědy programu Emprove®..
Již tento produkt vlastníte?
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
107656500004022536093505
107656902904022536947839
107656952504022536947846