Přeskočit na
1.08101
Tetrahydrofuran
≥99.9% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv®
Synonyma:
THF, Tetramethylene oxide, Oxolane, Butylene oxide, Butylene oxide, Oxolane, Tetramethylene oxide
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
3 960,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 160,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
13 000,00 Kč
5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
22 100,00 Kč
10 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
38 600,00 Kč
30 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
58 900,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
(CH2)3CH2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
72.11
NACRES:
NA.03
EC Index Number:
203-726-8
UNSPSC Code:
12191504
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
102391
Assay:
≥99.9% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
65-67 °C (lit.)
Vapor pressure:
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
3 960,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Název produktu
Tetrahydrofuran, for liquid chromatography LiChrosolv®
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.02% Peroxide, ≤0.02% Water
evapn. residue
≤1.0 mg/L
transmittance
218 nm, ≥30%, 230 nm, ≥35%, 250 nm, ≥65%, 280 nm, ≥95%
refractive index
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
transition temp
flash point -20 °C
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
LiChrosolv® solvents have high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level. This makes them ideal for reproducible separations.
Application
Used as a solvent in chromatography applications.[1]
Also featured in USP monograph methods for regulated pharmaceutical instrumental analysis.
Features and Benefits
  • packaged in glass bottles
  • offers high resolution, sensitivity and optimized peak baseline separation
Preparation Note
Product filtered through a 0.2 μm filter
Analysis Note
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 1.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide: ≤ 0.02 %
Transmission (at 218 nm): ≥ 30 %
Transmission (at 230 nm): ≥ 35 %
Transmission (at 250 nm): ≥ 65 %
Transmission (at 280 nm): ≥ 95 %
Filtred by 0.2µm filter
Other Notes
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
360589PHR15611.07025
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
assay
≥99.9% (GC)
assay
≥99.0%
assay
-
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
bp
65-67 °C (lit.)
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
vapor density
2.5 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.
Sortimentní položky
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
UHPLC separation of Vitamin D Metabolites using Supel Carbon LC column ensures excellent peak shape and sensitivity.
Ageing properties of polyamide-12 pipes exposed to fuels with and without ethanol
Kallio KJ and Hedenqvist MS
Polymer Degradation and Stability, 93(10), 1846-1854 (2008)
Jan Soukup et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 102-111 (2014-12-30)
Excess adsorption of water from aqueous acetonitrile mobile phases was investigated on 16 stationary phases using the frontal analysis method and coulometric Karl-Fischer titration. The stationary phases include silica gel and silica-bonded phases with different polarities, octadecyl and cholesterol, phenyl
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
W273104-4KG-K04061838108043
W273104-SAMPLE-K04061837516245
MX1300-304061839430020
MX1300-3004061839430037
106146400004027269683962
1601452-3X1.2ML04065273205657
1430203-3X1.2ML04061838734587
360511-18L-CS04061837911071
360511-1L04061837566080
360511-4L04061837566103
293261-4L04061837289118
820820250004022536467344
820820601004022536467351
537713-4L04061832565910
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi, I would like to know if this THF is stabilized or unstabilized? Thanks, Clara
    1 answer
    1. This product is not stabilized.
      Helpful?
  4. this chemical have Stabilizer (BHT) or Not ????
    1 answer
    1. Helpful?