Vybrat velikost
| Vám/Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|
3 x 1.2 mL | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 2 880,00 Kč |
O této položce
2 880,00 Kč
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
agency
traceable to USP 1601770
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
packaging
ampule of 3x1.2 mL each
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description EMPROVE® ESSENTIAL | description inhibitor-free, suitable for HPLC, ≥99.9% | description for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) API processing | polymorph screening: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) food and beverages | application(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 300 | Quality Level 500 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade HPLC grade | grade ACS reagent |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-25°C | storage temp. - | storage temp. 2-30°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
109-99-9
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?