Merck
Tetrahydrofuran
Láhev s rozpouštědlem tetrahydrofuran
Synonyma:
THF, butylenoxid, oxolan, tetrametylenoxid
Lineární vzorec:
C4H8O
Molekulová hmotnost:
72.11
Číslo CAS: 477.:
109-99-9
Beilstein No.:
102391
EC č.:
203-726-8
Produkty
Seřadit podle významnosti
Zobrazení 1–19 z 19
Změnit zobrazení
Zobrazení 1–19 z 19
Porovnat
Číslo produktu
Název produktu
Popis produktu
Stanovení ceny
Zobrazili jste 1–19 z 19 výsledků.
Strana 1 z 1
Strana 1 z 1
Tetrahydrofuran (THF) je heterocyklická sloučenina (cyklický éter), široce používaná jako rozpouštědlo v organické syntéze. THF je bezbarvý, má nízkou viskozitu a vykazuje relativně vysokou dielektrickou konstantu, což mu umožňuje rozpouštět širokou škálu polárních i nepolárních sloučenin. Je zvláště účinný při rozpouštění polárních sloučenin včetně anorganických solí, komplexů kovů a některých polymerů.
THF se také používá jako rozpouštědlo v Grignardových reakcích pro syntézu organokovových sloučenin. Kromě toho slouží jako reakční médium pro polymerační reakce, konkrétně pro polymeraci vinylových polymerů. V chromatografii se THF využívá k přípravě roztoků používaných ve spektroskopii a dalších analytických technikách.
Tetrahydrofuran je za normálních podmínek relativně stabilní. Při dlouhodobém skladování má však potenciál vytvářet organické peroxidy. Pro zmírnění tohoto jevu lze THF stabilizovat přidáním butylovaného hydroxytoluenu (BHT). BHT eliminuje volné radikály potřebné pro tvorbu peroxidů.
Anhydrický tetrahydrofuran
Anhydrický tetrahydrofuran se používá jako rozpouštědlo v Grignardových reakcích, aby se zajistila nepřítomnost vody, která by mohla reagovat s Grignardovým činidlem a narušit reakci. Používá se také jako rozpouštědlo v elektrochemických aplikacích, jako je výzkum baterií nebo elektrodepozice.
Tetrahydrofuran ve vysokoúčinné kapalinové chromatografii (HPLC)
Tetrahydrofuran vykazuje vyšší eluční kapacitu ve srovnání s jinými běžně používanými rozpouštědly HPLC, jako jsou methanol nebo acetonitril. Tato vlastnost může být výhodná při dělení sloučenin s podobnou polaritou nebo v případě, kdy je vyžadována silnější eluce.
Deuterovaný tetrahydrofuran (tetrahydrofuran-d8)
THF-d8. se používá jako deuterované rozpouštědlo nebo jako referenční standard v protonové (1H) a uhlíkové-13 (13C) NMR spektroskopii.
Tetrahydrofuran v plynové chromatografii
THF je polární aprotické rozpouštědlo se schopností rozpouštět širokou škálu organických sloučenin. Je obzvláště účinný při rozpouštění polárních analytů, takže je vhodný pro analýzu sloučenin se střední až vysokou polaritou v plynové chromatografii (GC).
Omnisolv® tetrahydrofuran
Omnisolv® tetrahydrofuran je tetrahydrofuran bez UV záření, který se používá v různých analytických technikách, včetně HPLC, kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrií a plynové chromatografie.
Zlepšete ® tetrahydrofuran
Tetrahydrofuran se používá jako rozpouštědlo ve farmaceutické výrobě pro Active pharmaceutical ingredient (API) zpracování a screening polymorfů.