Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 521,00 Kč | |
| 2.5 L | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 090,00 Kč |
O této položce
521,00 Kč
Název produktu
Methanol, anhydrous for analysis (max. 0.003% H2O)
grade
anhydrous
Quality Level
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
128 hPa ( 20 °C), 410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
description
for analytical purposes, for extraction
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
potency
5628 mg/kg LD50, oral (Rat), 17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
36 %
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.0005 meq/g Acidity, ≤0.003% Water, ≤0.05% Acetone (GC), ≤0.1% Ethanol (GC)
evapn. residue
≤10 mg/L
color
APHA: ≤10
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
transition temp
flash point 9.7 °C
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Application
- Conductometric investigation of nano MnSO(4) association parameters and complex formation with glycylglycine in aqueous and methanol-water mixtures: Thermodynamic parameters and potential applications.: This study explores the conductometric properties of nano manganese sulfate in both aqueous and methanol-water mixtures, emphasizing thermodynamic parameters and potential analytical applications (Rashad et al., 2024).
- Electrocatalysis Boosts the Methanol Thermocatalytic Dehydrogenation for High-Purity H(2) and CO Production.: This research highlights the role of methanol in thermocatalytic dehydrogenation processes, crucial for generating high-purity hydrogen and carbon monoxide, showcasing its significance in chemical synthesis and analytical chemistry (Wu et al., 2024).
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99.9% (GC) | assay 99.8% | assay ≥99.8% (GC) | assay 99.8% |
| grade anhydrous | grade ZerO2® | grade - | grade anhydrous |
| application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) food and beverages | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| refractive index n20/D 1.329 (lit.) | refractive index n20/D 1.329 (lit.) | refractive index n20/D 1.329 (lit.) | refractive index n20/D 1.329 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1060121000 | 04022536071534 |
| 1060126010 | 04022536071572 |
| 1060122500 | 04022536071558 |
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
HI IS this bottle sealed with a rubber seal/septa to keep it dry? So that I have to use a needle to get my methanol?
1 answer-
This bottle does not have a septum cap, for which you would need a needle to access. If you are looking for a methanol product which does have a septum cap, please see products 322415 and 322415.