Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 1 L | Očekávané datum odeslání27. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 1 350,00 Kč | |
| 2.5 L | Očekávané datum odeslání27. dubna 2026odAreál Kühne+Nagel spol. s r.o. | 3 190,00 Kč |
O této položce
1 350,00 Kč
Očekávané datum odeslání27. dubna 2026podrobné informace
vapor pressure
1.3 hPa
Quality Level
form
liquid
autoignition temp.
300 °C (Formaldehyde)
expl. lim.
7-73 % (v/v) Formaldehyde()
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
37-38% (acidimetric)
color
colorless
pH
2.8-4 (20 °C in H2O)
bp
93-96 °C/1013 hPa
mp
<-15 °C
transition temp
flash point 64 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 200 |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp <-15 °C | mp <-15 °C | mp -92 °C | mp -15 °C |
| density 1.09 g/cm3 at 20 °C | density 1.09 g/cm3 at 20 °C, 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.017 g/cm3 at 20 °C | density 1.09 g/mL at 25 °C (lit.) |
| autoignition temp. 300 °C (Formaldehyde) | autoignition temp. 300 °C (Formaldehyde), 572 °F | autoignition temp. - | autoignition temp. 572 °F |
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Skladovací třída
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
147.2 °F
flash_point_c
64 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 1039999025 | 04022536045962 |
| 1039991000 | 04022536045924 |
| 1039992500 | 04022536045948 |