Přeskočit na
1.00496
Formaldehyde solution 4%, buffered, pH 6.9
(approx. 10% Formalin solution) for histology
Synonyma:
Formaline solution, Methanal solution, Methyl aldehyde solution
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
O této položce
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
41116124
Bp:
100 °C/1013 hPa
Informace o stanovených cenách a dostupnosti nejsou v současnosti dostupné.
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
form
liquid
IVD
for in vitro diagnostic use
concentration
3.8-4.2% (acidimetric)
color
colorless
pH
6.7-7.1 ( in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
mp
-92 °C
density
1.017 g/cm3 at 20 °C
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
15-25°C
General description
Formaldehyde (HCOH) is one of the most familiar and effective fixatives. Formaldehyde fixation is suitable for nearly all types of histological tissue, as well as calcified deposits, bone, cartilage, nervous system specimens. The fixation of the histological specimen material of human or animal origin is commonly performed in a 4% or 10% Formaldehyde solution. Chemically, the 4 % Formaldehyde solution equals a 10 % Formalin solution. This Formaldehyde solution 4% is a ready-to-use working solution that is stabilized with phosphate buffer to protect tissue structures. The development of formic acid will be effective prevented. It is an IVD registered and CE certified product and can be applied for diagnostical purposes. For more details, please see instructions for use (IFU). The IFU can be downloaded from this webpage.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.039991.04003F1635
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
400
Quality Level
200
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
mp
-92 °C
mp
<-15 °C
mp
<-15 °C
mp
-15 °C
pH
6.7-7.1 ( in H2O)
pH
2.8-4 (20 °C in H2O)
pH
2.8-4.0 (20 °C in H2O)
pH
2.8-4.0
density
1.017 g/cm3 at 20 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C
density
1.09 g/cm3 at 20 °C, 1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-56-1
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Jak obarvit organoidy? Kompletní protokol krok za krokem pro imunofluorescenční (IF) a imunocytochemické (ICC) barvení organoidních kultur pomocí protilátek
How to stain organoids? A complete step-by-step protocol for immunofluorescent (IF) and immunocytochemical (ICC) staining of organoid cultures using antibodies
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.
Zobrazit všechny protokoly
Související obsah
Seznamte se s kritickým významem barvení biologických tkání pro výzkum a klinickou patologii pomocí standardních a speciálních barviv.
Learn about the criticality of biological tissue staining for research and clinical pathology using standard and special stains and dyes.
Zobrazit všechen související obsah
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
100496901004022536702322
100496870004027269690762
100496901104022536729671
100496500004022536702315
100496835004027269685942
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. Do 4% formaldehyde or 10% formalin solutions contain traces of methanol?
    1 answer
    1. Product 1004960700 and all other formaldehyde or formalin solutions contain methanol to prevent the formaldehyde from reforming as a polymer or escaping as a gas. If a methanol-free solution is required, paraformaldehyde powders or crystals can be purchased and prepared into methanol-free solutions, although these solutions are unstable and should be prepared fresh daily or kept for only short periods of time.
      Helpful?
  2. Is it okay to fix an entire tissue with 4% PFA at 37°C overnight using product 1004960700 without altering its morphology?
    1 answer
    1. The temperature used for standard tissue processing historically has been room temperature. Temperature can affect the rate of fixation, and modern tissue processors may use elevated temperatures to reduce processing time without adverse effects on tissue morphology. Cold fixation is common in electron microscopy when using glutaraldehyde as a fixative.