Přeskočit na
F1635
Formaldehyde solution
contains 10-15% methanol as stabilizer, 37 wt. % in H2O
Synonyma:
Formalin
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/SKUDostupnostCena
25 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 400,00 Kč
500 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 520,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 660,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HCHO
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
30.03
UNSPSC Code:
12352114
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1209228
eCl@ss:
32150211
Technique(s):
tissue processing: suitable
Bp:
97 °C
Vapor pressure:
52 mmHg ( 37 °C)
1 400,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
​
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
vapor density
1.03 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
52 mmHg ( 37 °C)
form
liquid
autoignition temp.
572 °F
contains
10-15% methanol as stabilizer
concentration
37 wt. % in H2O, 37-38%
technique(s)
tissue processing: suitable
impurities
≤0.03% free acid (as HCOOH)
color
APHA: ≤10
pH
2.8-4.0
bp
97 °C
mp
-15 °C
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]C([H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
InChI key
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is 37wt% solution of formaldehyde in water. It contains 10-15% methanol as stabilizer.
Application
Formaldehyde solution has been used to prepare formaldehyde fixation/permeabilization solution that is employed to fix tissue samples.
Biochem/physiol Actions
Induces tumors in the nasal epithelium of rats, and is suspected to be a human carcinogen. Potent mutagen.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
F87754760847673
description
contains 10-15% methanol as stabilizer, 37 wt. % in H2O
description
Molecular Biology, 36.5-38% in H2O
description
Molecular Biology, BioReagent, ≥36.0% in H2O (T)
description
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
technique(s)
tissue processing: suitable
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, ChIP: suitable, immunofluorescence: suitable
technique(s)
electrophoresis: suitable
technique(s)
targeted protein degradation: suitable
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 20 °C, 1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
-15 °C
mp
-
mp
-
mp
-
autoignition temp.
572 °F
autoignition temp.
572 °F
autoignition temp.
572 °F
autoignition temp.
572 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Formaldehyde solution
Výstražné slovo
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Cílové orgány
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
133.0 °F - closed cup
Bod vzplanutí (°C)
56.11 °C - closed cup
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?