Přeskočit na
1.02445
Chloroform
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyma:
TCM, Trichloromethane, Methane trichloride, Methyl trichloride, Methylidyne trichloride, Trichloromethane
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 320,00 Kč
2.5 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 740,00 Kč
4 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
4 410,00 Kč
10 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
8 970,00 Kč
25 L
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
15 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
103 300,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
CHCl3
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
119.38
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-663-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1731042
Assay:
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
Grade:
ACS reagent
Bp:
60.5-61.5 °C (lit.)
Vapor pressure:
160 mmHg ( 20 °C)
1 320,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Packaging: Glass bottle
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
ACS reagent
Quality Level
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
4.1 (vs air)
vapor pressure
160 mmHg ( 20 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
form
liquid
potency
695 mg/kg LD50, oral (Rat), >3980 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contains
0.6-1.0% Ethanol as stabilizer
dilution
(for analytical testing)
refractive index
n20/D 1.445 (lit.)
bp
60.5-61.5 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClC(Cl)Cl
InChI
1S/CHCl3/c2-1(3)4/h1H
InChI key
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
General description
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Application
Chloroform is used as a:
  • Solvent in the lipid analysis process to dissolve isolated lipid samples. [1]
  • Component of the solvent mixture used for the extraction and purification of DNA from homogenized liver tissue.[2]
Other Notes
Discover EMSURE - to be more than sure!
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
1.0702432211-MPHR1552
Chloroform for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.02445
Chloroform
Chloroform for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07024
Chloroform
Chloroform Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1552
Chloroform
assay
≥99.8%, 90-99.4% (GC)
assay
≥99.8% (according to ACS), 99.0-99.4% (GC)
assay
99.0-99.4% (GC)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
300
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.476-1.483 g/mL at 20 °C, 1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.492 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
mp
−63 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chloroform
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Liver,Kidney
Skladovací třída
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
67-66-3
CAS No.
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Accurately measure the moisture content in Diesel Fuel through Karl Fischer titration, using both Volumetric and Coulometric methods.
Summary application report for analysis of moisture in lube oil.
Summary application report for analysis of moisture in Petroleum
Sortimentní položky
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Související obsah
Learn about our Returnable Solvent Container Program for Western Europe offering solvents in stainless-steel barrels and drums for reduced packaging waste.
Zobrazit všechen související obsah
Direct lipid extraction from wet Chlamydomonas reinhardtii biomass using osmotic shock
Gursong Y et al.
Bioresource Technology, 123, 717-722 (2012)
Differential expression of genes and DNA methylation associated with prenatal protein undernutrition by albumen removal in an avian model
Els W, et al.
Scientific Reports, 6, 20837-20837 (2016)
Lihua Song et al.
Journal of medicinal food, 23(2), 161-172 (2020-01-09)
Both serum and hepatic fatty acid (FA) compositions differ among nonalcoholic hepatic steatosis, nonalcoholic steatohepatitis, and healthy subjects. The severity of the above liver disease is closely associated with the concentration and composition of FAs. Our previous study found that
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
102445400004022536893839
102445602504022536033648
102445100004022536033594
102445601004022536033631
102445919004022536033662
102445250004022536033617
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?