Přeskočit na
265608
Silver
wire, diam. 1.0 mm, 99.9% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
8.2 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 950,00 Kč
41 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
6 770,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Ag
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141740
EC Number:
231-131-3
MDL number:
1 950,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
99.9% trace metals basis
form
wire
composition
Ag
reaction suitability
core: silver
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
diam.
1.0 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Application
The product was used to fabricate Ag/AgCl electrode by anodization.
Preparation Note
8.2 g = 100 cm; 41 g = 500 cm
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
348783265594265551
Silver wire, diam. 1.0 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265608
Silver
Silver wire, diam. 0.1 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
348783
Silver
Silver wire, diam. 1.0 mm, ≥99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265594
Silver
Silver wire, diam. 0.127 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265551
Silver
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
target_organs
Nervous system
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Activated Carbon as a Pseudo-reference electrode for Electrochemical
Abbas Y, et al.
Matrix, 130, 637-643 (2005)
Rui Wang et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(6), 3851-3854 (2013-07-19)
The present studies reveal that silver nanoparticles (AgNPs) can induce apoptosis and enhance radio-sensitivity on cancer cells. In this paper, we mainly investigated the effect of AgNPs on rat glioma C6 cells upon the combination treatment of hyperthermia treatment (HTT).
Sławomir Garboś et al.
Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 64(1), 31-36 (2013-06-26)
A water filtered by jug filter system (JFS) can be applied for the preparation of food products, as well as it can be directly consumed as drinking water. In the European Union, in both above-mentioned cases the quality of water
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
265608-41G04061826132302
265608-8.2G04061826132371