Přeskočit na
348783
Silver
wire, diam. 0.1 mm, 99.9% trace metals basis
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
200 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
1 510,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
Ag
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
107.87
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12141740
EC Number:
231-131-3
MDL number:
1 510,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
assay
99.9% trace metals basis
form
wire
composition
Ag
reaction suitability
core: silver
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
diam.
0.1 mm
bp
2212 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Ag]
InChI
1S/Ag
InChI key
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Preparation Note
200 mg = 2.5 m; 800 mg = 10 m
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
265578265551327018
Silver wire, diam. 0.1 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
348783
Silver
Silver wire, diam. 0.25 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265578
Silver
Silver wire, diam. 0.127 mm, 99.99% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265551
Silver
Silver wire, diam. 2.0 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
327018
Silver
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9% trace metals basis
form
wire
form
wire
form
wire
form
wire
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
mp
960 °C (lit.)
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
resistivity
1.59 μΩ-cm, 20°C
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
bp
2212 °C (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
density
10.49 g/cm3 (lit.)
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2
Skladovací třída
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
target_organs
Nervous system
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
T Prameela Devi et al.
Indian journal of experimental biology, 51(7), 543-547 (2013-08-01)
A total of 75 isolates belonging to five different species of Trichoderma viz., T. asperellum, T. harzianum, T. longibrachiatum, T. pseudokoningii and T. virens were screened for the production of silver nanoparticles. Although all the isolates produced nanoparticles, T. virens
R Nirmala et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 13(7), 4686-4693 (2013-08-02)
We report on the preparation and characterization of polyurethane (PU) nanofibers containing silver (Ag) nanoparticles were synthesized by using electrospinning. Two different approaches were adopted to incorporate the Ag nanoparticles in to PU nanofibers. In the first approach, a homogeneous
Sławomir Garboś et al.
Roczniki Panstwowego Zakladu Higieny, 64(1), 31-36 (2013-06-26)
A water filtered by jug filter system (JFS) can be applied for the preparation of food products, as well as it can be directly consumed as drinking water. In the European Union, in both above-mentioned cases the quality of water
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
348783-200MG04061833064320