Sloučeniny stříbra
Stříbro (Ag) je zářivě bílý kov ceněný pro svou vysokou elektrickou a tepelnou vodivost a odrazivost. Běžně se vyskytuje v nativní formě stříbra v zemské kůře a často je vedlejším produktem rafinace mědi, zlata, olova a zinku. Sloučeniny stříbra jsou univerzální a nacházejí uplatnění v elektronice, zejména ve formě nanočástic stříbra pro jejich vynikající vodivost. Ve farmaceutickém průmyslu vykazují sloučeniny stříbra, jako je dusičnan stříbrný a sulfadiazin stříbrný, silné antimikrobiální vlastnosti, které se používají při ošetřování ran, potahování implantátů a léčbě popálenin. Dusičnan stříbrný se také využívá ve fotografii a slouží jako prekurzor v chemické syntéze.
Přečtěte si více o
Products
Stříbro jako katalyzátor
Stříbrné katalyzátory se běžně používají díky své vysoké oxidační schopnosti a potenciálu při tvorbě stříbrných komplexů. Kromě toho fungují jako aktivátory stříbra a zvyšují elektronegativitu jiných katalyzátorů, jako je zlato. Jak organická, tak anorganická syntéza těží ze stechiometrického oxidačního potenciálu sloučenin stříbra. Homogenní organické transformace katalyzované stříbrem zdůrazňují jedinečnou redoxní chemii stříbra, která umožňuje katalýzu reakcí s vysokou stereo- a regioselektivitou. Stříbrné katalyzátory účinně zprostředkovávají tvorbu mezimolekulárních i intramolekulárních vazeb. Heterogenní procesy zahrnující katalýzu stříbra zahrnují redukci NOx a katalytickou oxidaci oxidu uhelnatého (CO) na oxid uhličitý (CO2). Stříbro(I) salty se také používá v několika stříbrem katalyzovaných reakcích nukleofilní adice a organických přeměnách. Naše portfolio nabízí širokou škálu vysoce kvalitních stříbrných katalyzátorů pro katalýzu přechodnými kovy v organické syntéze.
Acetát stříbrný
Acetát stříbrný (AgC2H3O2.) je sloučenina stříbrných iontů (Ag+) koordinovaných s acetátovými ionty (C2H3O2-) prostřednictvím iontových vazeb. Běžně se používá v organické syntéze a slouží jako mírné oxidační činidlo. V analytické chemii je díky své nerozpustnosti ve vodě cenným činidlem pro detekci halogenidů. Octan stříbrný nachází uplatnění také v cigaretových filtrech pro snížení závislosti na nikotinu tím, že katalyzuje přeměnu nikotinu na neaktivní formu. Kromě toho byl zkoumán pro své potenciální antivirové vlastnosti, takže se stal předmětem zájmu lékařského výzkumu v boji proti virovým infekcím. Kromě toho hraje roli v unikátní metodě přípravy vysoce reflexních, vodivých postříbřených polymerních filmů, přičemž účinně katalyzuje cykloadiční reakce isokyanoacetátů s různými olefiny.
Octan stříbrný je také známým prekurzorem používaným v tištěné elektronice. Bylo zjištěno, že bezčásticové "reaktivní inkousty", odvozené od komplexů acetátu stříbra, vytvářejí stopy, které se blíží vodivosti objemového stříbra.
Dusičnan stříbrný
Dusičnan stříbrný (AgNO3) je univerzální chemická sloučenina s významným využitím v chemickém i farmaceutickém průmyslu. Je vysoce rozpustný a slouží jako činidlo v různých laboratorních reakcích, včetně detekce halogenidů a syntézy dalších sloučenin stříbra. Dusičnan stříbrný funguje jako katalyzátor a usnadňuje oxidaci aromatických, alifatických a konjugovaných aldehydů na příslušné karboxylové kyseliny, přičemž jako oxidační činidlo využívá H2O2. Dále napomáhá vzdušné oxidaci benzylových a allylových alkoholů, což vede ke vzniku odpovídajících aldehydů nebo ketonů v přítomnosti Na2CO3. Kromě toho hraje dusičnan stříbrný klíčovou roli při Friedelově-Craftsově acylaci benzenových derivátů, čímž přispívá k syntéze odpovídajících ketonů. Podporuje také hydrolytickou oxidaci organosilanů, což vede k produkci vodíku.
Dusičnan stříbrný je ve farmaceutickém průmyslu široce využíván pro své silné antimikrobiální vlastnosti. Používá se lokálně při ošetřování ran jako kauterizační prostředek, který zabraňuje infekci a podporuje hojení. Kromě toho se díky svým antibakteriálním účinkům uplatňuje při léčbě očních onemocnění, jako je zánět spojivek u novorozenců. Při výrobě zdravotnických prostředků zabraňují povlaky dusičnanu stříbrného mikrobiální kolonizaci, zvyšují biokompatibilitu a snižují riziko infekce. Dusičnan stříbrný slouží jako prekurzor pro syntézu nanomateriálů, stříbrných kompozitů a sloučenin stříbra.
Nanočástice stříbra
Nanočástice stříbra (Ag NP) mají zásadní význam v mnoha průmyslových odvětvích díky svým výjimečným vlastnostem, jako jsou malé rozměry, velký povrch a kvantové omezující účinky. Katalytické, tepelné a optické vlastnosti nanočástic stříbra jsou významně ovlivněny jejich velikostí a tvarem. Nanočástice stříbra vykazují antibakteriální aktivitu díky své povrchové struktuře a velkému poměru povrchu k objemu ve srovnání s jinými nanomateriály. Interakce AgNPs s bakteriálními buňkami vede k akumulaci AgNPs v buněčné stěně, tvorbě důlků a způsobení buněčné smrti. Je známo, že menší Ag NPs vykazují účinnější antibakteriální aktivitu než větší částice. Kromě toho se Ag NPs používají v biosenzorech díky ostřejší a silnější plazmonové rezonanci stříbra, která má zásadní význam pro zobrazovací systémy. Slouží jako cenné nástroje při diagnostice a léčbě rakoviny, fungují jako nosiče léčiv se schopností zaměřit se na rakovinné buňky, absorbovat světlo a usnadnit jejich účinnou destrukci prostřednictvím fototermální terapie. Zajímavé je, že Ag NP se díky svým antibakteriálním vlastnostem využívají v potravinářském průmyslu.
Stříbrné nanodrátky
Stříbrné nanodrátky (AgNWs) jsou 1-D nanostruktury na bázi stříbra s průměrem obvykle v rozmezí desítek až stovek nanometrů. Vykazují výjimečné elektrické, tepelné a optické vlastnosti, díky čemuž jsou vhodným materiálem pro flexibilní vodivé, optické a antimikrobiální aplikace, jako jsou dotykové displeje, solární články, ohřívače fólií, lékařské zobrazování a sterilní oděvy. Jejich velký poměr stran navíc umožňuje efektivní zachycování světla ve fotovoltaických aplikacích.
Kromě elektroniky se stříbrné nanodrátky využívají v senzorech, katalýze a biomedicínských aplikacích, což ukazuje jejich všestrannost a potenciál pro inovace v různých odvětvích. Jejich jedinečné vlastnosti umožňují účinné zapouzdření a transport léčiv, což zvyšuje biologickou dostupnost a minimalizuje vedlejší účinky. Slouží také jako platformy pro biosenzory, které umožňují rychlou a citlivou detekci biomolekul pro účely diagnostiky a monitorování.
Oxid stříbrný
Oxid stříbrný (Ag2O) je jemný černý nebo tmavě hnědý prášek, který se používá při syntéze dalších sloučenin stříbra. V elektronice, zejména v bateriích s oxidem stříbrným a stříbrno-zinkových bateriích, slouží jako katodový materiál, který nabízí vysokou energetickou hustotu a stabilitu. Ve farmaceutickém průmyslu vykazuje oxid stříbrný antimikrobiální vlastnosti, takže je cennou složkou obvazů na rány a zdravotnických prostředků, které zabraňují infekcím.
Nanočástice oxidu stříbrného působí jako stabilní fotokatalyzátor při ozařování viditelným a blízkým infračerveným světlem. Jejich fotokatalytická aktivita v NIR světle vyplývá z nízké pásmové mezery, menší než 1,3 eV. Agregace nanočástic Ag2O navíc poskytuje velkou plochu povrchu a četné krystalové hranice, což zvyšuje možnost úniku fotogenerovaných elektronů a pravděpodobnost kontaktu fotogenerovaných děr s jinými materiály. Výsledkem je vynikající fotokatalytická aktivita a stabilita vyrobených vzorků Ag2O.
Chlorid stříbrný
Chlorid stříbrný (AgCl) je bílá krystalická sloučenina široce používaná jako katalyzátor, antibakteriální činidlo, fotografický materiál a iontový polovodičový materiál. Vysoká fotosenzitivita chloridu stříbrného z něj činí významný fotokatalyzátor. Působí také jako katalyzátor při přípravě 1,2,3-triazolů z alkynů a azidů. Kromě toho slouží jako prekurzorová sůl pro syntézu nanočástic stříbra.
Elektrochemicky se chlorid stříbrný pro svou vodivost používá v senzorech a elektrodách. V lékařství se uplatňuje v obvazech na rány a zdravotnických prostředcích pro antimikrobiální vlastnosti, které zabraňují infekcím.