Přeskočit na
11590
4,4′-Azobis(4-cyanovaleric acid)
≥98.0% (T)
4,4′-Azobis(4-cyanovaleric acid)
Synonyma:
4,4′-Azobis(4-cyanopentanoic acid), ABCVA, ACVA
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
25 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
2 570,00 Kč
100 g
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
7 460,00 Kč
O této položce
Lineární vzorec:
HOCOCH2CH2C(CH3)(CN)N=NC(CH3)(CN)CH2CH2COOH
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
280.28
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-135-0
Beilstein/REAXYS Number:
1729856
MDL number:
Assay:
≥98.0% (T)
Form:
solid
2 570,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Level
assay
≥98.0% (T)
form
solid
impurities
≤1% water
mp
118-125 °C (dec.) (lit.)
functional group
azo, carboxylic acid, nitrile
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(CCC(O)=O)(\N=N\C(C)(CCC(O)=O)C#N)C#N
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-11(7-13,5-3-9(17)18)15-16-12(2,8-14)6-4-10(19)20/h3-6H2,1-2H3,(H,17,18)(H,19,20)/b16-15+
InChI key
VFXXTYGQYWRHJP-FOCLMDBBSA-N
Application
4,4′-Azobis(4-cyanovaleric acid) has been used in the preparation of polystyrene particles by polymerizing styrene in ethyl alcohol.
Biochem/physiol Actions
4,4′-azobis(4-cyanovaleric acid) is an azo-initiator that induces lipid peroxidation of sunflower oil[1].
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
7424817685496738
assay
≥98.0% (T)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (H-NMR)
assay
≥95.0% (H-NMR)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
solid
form
powder
form
crystals
form
crystals
mp
118-125 °C (dec.) (lit.)
mp
208-212 °C
mp
-
mp
-
impurities
≤1% water
impurities
≤1.0% water
impurities
-
impurities
-
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Self-react. D
Skladovací třída
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
Protokoly
Přinášíme článek o RAFT neboli reverzibilním adičním/fragmentačním řetězovém přenosu, který je formou polymerace živých radikálů.
We present an article about RAFT, or Reversible Addition/Fragmentation Chain Transfer, which is a form of living radical polymerization.
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
Zobrazit všechny protokoly
Sortimentní položky
An article regarding common FAQs for initiators and stabilizers.
Ray Chang et al.
Polymers, 10(10) (2019-04-10)
Temperature stimulus, easy modulation in comparison to other environmental stimuli, makes thermo-responsive nanocarriers popular in the applications of controlled drug release for cancer therapy. In this study, photosensitive sodium copper chlorophyllin (SCC) was incorporated into thermo-responsive polymeric nanogels consisted of
Eric D Nelson et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 95(7), 1527-1539 (2006-05-26)
AIBN and ACVA oxidative forced degradation models are examined for two drug molecules whose predominant oxidation chemistries arise from different reaction mechanisms (i.e., free radical vs. nucleophilic). Stress was conducted under a variety of initiator concentrations, and under ambient and
B Pekiner et al.
Biochemistry and molecular biology international, 33(6), 1159-1167 (1994-08-01)
Haemolysis induced by a free radical initiator (4,4'azobis-(4-cyanovaleric acid) has been studied with transfusion blood. Azobis cyanovaleric acid caused an increase in haemolysis. The effect of alpha- and gamma-tocopherol, 2,2,5,7,8 pentamethyl-6-chromanol and 2,2,7,8 tetramethyl-6-chromanol on the red blood cell haemolysis
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
11590-100G04061838703934
11590-25G04061838703941
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review