Hlavní dokumenty
96738
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-5,5′-Dichloro-2,2′-bis(diphenylphosphino)-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl
≥95.0% (H-NMR)
Synonyma:
(+)-(5,5′-Dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl)-2,2′-diyl-bis(diphenylphosphine), (+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-5,5′-dichloro-6,6′-dimethoxy-1,1′-biphenyl, (R)-(+)-Cl-MeO-BIPHEP
About This Item
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C38H30Cl2O2P2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
651.50
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
≥95.0% (H-NMR)
form
crystals
optical activity
[α]/D +59±4°, c = 1% in chloroform
functional group
chloro
phosphine
SMILES string
P(c3c(c(c(cc3)Cl)OC)c4c(ccc(c4OC)Cl)P(c6ccccc6)c5ccccc5)(c2ccccc2)c1ccccc1
InChI
1S/C38H30Cl2O2P2/c1-41-37-31(39)23-25-33(43(27-15-7-3-8-16-27)28-17-9-4-10-18-28)35(37)36-34(26-24-32(40)38(36)42-2)44(29-19-11-5-12-20-29)30-21-13-6-14-22-30/h3-26H,1-2H3
InChI key
GCBRCSSVOVNEIX-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Transition metal complexes are used as catalysts for asymmetric hydrogenation; Eur Pat Appl 749973, 1995 (20.06.1995); Eur Pat Appl 1160237 (18.05.2001).
Legal Information
produced by Bayer
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Navštívit knihovnu dokumentů
C. Laue et al.
Patent null