Merck
742481
Dimethyl 2,2′-bipyridine-4,4′-dicarboxylate
≥98.0% (HPLC)
Synonyma:
4,4′-Bis(methoxycarbonyl)-2,2′-bipyridine, 4,4′-Dimethoxycarbonyl-2,2′-bipyridine, NSC 297840, [2,2′-Bipyridine]-4,4′-dicarboxylic acid 4,4′-dimethyl ester
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C14H12N2O4
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
272.26
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
ligand
bipyridine
assay
≥98.0% (HPLC)
form
powder
composition
carbon, 61.76% , hydrogen, 4.44% , nitrogen, 10.29%
manufacturer/tradename
ECACC
impurities
≤1.0% water
mp
208-212 °C
functional group
ester
SMILES string
COC(=O)c1ccnc(c1)-c2cc(ccn2)C(=O)OC
InChI
1S/C14H12N2O4/c1-19-13(17)9-3-5-15-11(7-9)12-8-10(4-6-16-12)14(18)20-2/h3-8H,1-2H3
InChI key
HBWBVIDKBKOVEX-UHFFFAOYSA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Výstražné slovo
Danger
Kódy nebezpečí
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Cílové orgány
Respiratory system
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
Co se děje?
WGK 3
Bod vzplanutí (°F)
Not applicable
Bod vzplanutí (°C)
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)