Přeskočit na
1175800
USP
Deutero N-Nitrosodimethylamine (NDMA-d6)
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
Deutero N-Nitrosodimethylamine RS (NDMA-d6)
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
18 600,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C2D6N2O
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
80.12
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
18 600,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
grade
pharmaceutical primary standard (
)
packaging
pkg of 1 mL
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N(N=O)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3
InChI key
UMFJAHHVKNCGLG-WFGJKAKNSA-N
General description
Nitrosamines are chemical compounds that can form during drug manufacturing and may pose health risks, including carcinogenicity.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. For further information and support, including certificate/ product information sheets, please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Deutero N-Nitrosodimethylamine (NDMA-d6) USP reference standard is intended for use only as specifically prescribed in the United States Pharmacopoeia.
Also used to prepare internal standard, and internal standard stock solutions to determine nitrosamine impurity in drug substances and drug products by chromatography according to general chapter <1469> of United States Pharmacopeia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
146667414666071466652
grade
pharmaceutical primary standard (
)
grade
pharmaceutical primary standard (
)
grade
pharmaceutical primary standard (
)
grade
pharmaceutical primary standard (
)
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
format
single component solution (solution in methanol)
format
neat
format
neat
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mg
packaging
pkg of 1 mL
packaging
pkg of 1 mg
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů
Seznamy omezení vyplývajících z předpisů jsou poskytovány zejména pro chemické produkty. Pro jiné než chemické produkty lze poskytovat pouze omezené informace. Žádný záznam znamená, že v seznamech není obsažena žádná ze součástí. Povinností uživatele je zajistit bezpečné a zákonné použití produktu.
17829-05-9 + 67-56-1
CAS No.
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Související obsah
Objednejte si ze široké nabídky vysoce charakterizovaných primárních referenčních standardních materiálů pro použití s monografiemi USP-NF pro testování léčivých látek a lékových forem, farmaceutických pomocných látek, složek potravin a doplňků stravy.
Accurately detect and quantify trace nitrosamines (NDMA, NDEA, NEIPA, NDIPA, NDBA, etc.) in pharmaceutical drugs using our complete product portfolio and application guides for LC-MS and GC-MS. Order high-quality reference standards, columns, filters & more.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.
?1469? NITROSAMINE IMPURITIES
United States Pharmacopeia, 46(5) (2021)
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
1175800-1ML04065267031996