Přeskočit na
1089149
USP
Cannabidiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyma:
2-[(1R,6R)-3-Methyl-6-(1-methylethenyl)-2-cyclohexen-1-yl]-5-pentyl-1,3-benzenediol
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Velikost baleníSkladová položkaDostupnostCena
30 mg
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
26 900,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H30O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
314.46
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
26 900,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o hromadnou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
API family
cannabis
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1)CCCCC)O)[C@H]2[C@@H](CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
Cannabidiol USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
PHL85705C639590899
Cannabidiol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1089149
Cannabidiol
Cannabidiol phyproof® Reference Substance
PHL85705
Cannabidiol
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
single component solution
format
single component solution
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
API family
cannabis
API family
-
API family
-
API family
-
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cannabidiol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Skladovací třída
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)
Lot/Batch Number
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.
Navštívit knihovnu dokumentů
Globální číslo obchodní položky
Skladová položkaGTIN
1089149-30MG04061842633333