Přeskočit na
90899
Cannabidiol solution
~10 mg/mL in ethanol, analytical standard, for drug analysis
Synonyma:
CBD
Přihlásit pro zobrazení organizačních a smluvních cen.
Vybrat velikost
Změnit zobrazení
Vám/Skladová položkaDostupnostCena
1 mL
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
11 200,00 Kč
O této položce
Empirický vzorec (Hillův zápis):
C21H30O2
Číslo CAS:
Molekulová hmotnost:
314.46
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
200-578-6
MDL number:
11 200,00 Kč
Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti.
Požádejte o zakázkovou objednávku
Technický servis
Potřebujete pomoc? Náš tým zkušených odborníků je vám k dispozici.
Dovolte nám, abychom vám pomohli
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
concentration
~10 mg/mL in ethanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
suitability
corresponds for H-NMR
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCc1cc(O)c([C@@H]2C=C(C)CC[C@H]2C(C)=C)c(O)c1
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
Gene Information
human ... CNR1(1268)
General description
Cannabidiol solution may be used for studies regarding the application of cannabidiol for immune-related diseases via studying its immunosuppressive mechanism.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
ampoule contains 1.2mL solution
Porovnat podobné položky
Zobrazit úplné porovnání
Zobrazit rozdíly
1 of 1
Tato položka
C639510891611089149
Cannabidiol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1089149
Cannabidiol
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
format
single component solution
format
single component solution
format
neat
format
neat
Gene Information
human ... CNR1(1268)
Gene Information
human ... CNR1(1268), CNR2(1269)
rat ... Cnr1(25248)
Gene Information
-
Gene Information
-
drug control
USDEA Schedule I; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
drug control
-
drug control
-
drug control
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cannabidiol solution
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Skladovací třída
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
57.2 °F - closed cup
flash_point_c
14 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Vyberte jednu z posledních verzí:
Osvědčení o analýze (COA)