Vybrat velikost
| Velikost balení | Skladová položka | Dostupnost | Cena |
|---|---|---|---|
| 50 ea | Obraťte se na zákaznický servis a vyžádejte si informaci o dostupnosti. | 1 960,00 Kč |
O této položce
1 960,00 Kč
Název produktu
Nylon 66 Filter Membranes, pore size 0.45 μm, diam. 47 mm, pkg of 50 ea
material
Nylon 66 filter membrane
feature
hydrophilic
packaging
pkg of 50 ea
diam.
47 mm
pore size
0.45 μm
General description
Application
1 of 1
Tato položka | |||
|---|---|---|---|
| diam. 47 mm | diam. 47 mm | diam. 47 mm | diam. 25 mm |
| material Nylon 66 filter membrane | material Nylon membrane | material Nylon membrane | material Nylon membrane |
| pore size 0.45 μm | pore size 0.45 μm | pore size 0.22 μm | pore size 0.45 μm |
| packaging pkg of 50 ea | packaging pack of 100 | packaging pack of 100 | packaging - |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
Vyberte jednu z posledních verzí:
Již tento produkt vlastníte?
Sortimentní položky
Opravte běžné problémy HPLC a obnovte výkon kolony, řešte problémy s píky, retenčním časem, šumem a rozlišením pomocí chromatogramů.
Související obsah
Fix common HPLC issues affecting peak shape, retention time, noise, and resolution with practical guidance and example chromatograms.
Globální číslo obchodní položky
| Skladová položka | GTIN |
|---|---|
| 58067 | 04061835269235 |